Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
Code produit. 11805061
Click to view available options
Longueur (métrique):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Longueur (métrique) de lame:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11805061
Marque: Bochem™ 3493
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
  • Poignée en bois
  • Fabriquée en acier inox
Specifications
Quantité 1 de chaque
Type de produit Spatule
Longueur (métrique) de lame 150 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) de lame 14 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable
Diamètre (métrique) externe 1mm
Dimensions (L x l) 250 x 22 mm
Matériau de la poignée Bois
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 250 mm