Learn More
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
120 mm
210 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Specifications
Specifications
| Quantité | 10 Paquets |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Finition brillante |
| À utiliser avec (application) | Applications stériles |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 x 20 mm |
| Température (métrique) Max | -196°C à +550°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction