Learn More
Sphères en acier inoxydable, 2 mm (0,08 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305959
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11305959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042019.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stainless Steel
Aspect Spheres
Quantité 25 Pc.
Forme Sphères, 2 mm (0,08 in) de dia.
Formule moléculaire Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Numéro MDL MFCD00148499