Learn More
Bochem™ Socle de support en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Largeur (métrique):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pieds élargis, plats et lourds pour une stabilité encore plus grande
- 1 pied réglable
- Protection en caoutchouc antidérapante
- Filetage M10
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Hauteur (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 315 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Type de produit | Socle de support |
| Quantité | 1 Paquets |