Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier inoxydable avec bouchon en liège
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Diamètre (métrique) intérieur:
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Jaw Type:
Mâchoire en corne
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pince pour statif
- Acier inox
- Deux types : Mâchoires rondes et mâchoires coudées
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince du support |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Jaw Type | Rond |
| Diamètre (métrique) intérieur | 25 mm |