Learn More
Bochem™ Pince pour statif standard en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pince ronde
- Pince ronde inox
- Mors recouverts de liège
- Tige φ 12mm
- Pince inox
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince du support |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 150 mm |