Learn More
Velp Scientifica™ Arbre d’agitateur pour mélangeur vertical, acier inox
Code produit. 15359644 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
450 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
7 mm
Comprend:
Hélice
Lame fixe
Lame pliante
Lames flottantes
Turbine
Turbine Turbo
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15359644
missing translation for 'mfr': Velp Scientifica™ A00001310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoirisez votre mélangeur vertical avec cet arbre d’agitation en acier inox à lame fixe. L’arbre d’agitateur pour mélangeur vertical Velp Scientifica™ en acier inox est l’une des nombreuses options d’arbre d’agitateur disponibles pour répondre à vos besoins d’agitation.
L’axe d’agitation en acier inox Velp Scientifica™ est fourni avec une grande variété de lames pour répondre à vos besoins en termes de vitesse et de viscosité.
  • Lames flottantes - Les deux lames qui s’ouvrent lorsque la vitesse augmente génèrent un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Particulièrement recommandé pour l’agitation dans des récipients à col étroit, par exemple des flacons
  • Lame repliable - La lame se met automatiquement en place pendant la rotation et génère un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Particulièrement recommandé pour l’agitation dans des récipients à col étroit.
  • Lame fixe - Génère un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Utilisation : À utiliser à vitesse moyenne ou élevée pour mélanger des solides légers, pour les floculations, le mélange d’agents épaississants, l’agitation des boues, etc.
  • Hélice - Génère un débit axial dans le récipient avec aspiration de la substance du fond vers le haut et l’apparition localisée de forces de cisaillement.
  • Hélice turbo - Génère un débit axial dans le récipient avec aspiration de la substance du haut vers le bas avec des forces de cisaillement faibles. Risque limité de contact de la lame avec les parois du récipient.
  • Lame de turbine - Génère un flux radial avec aspiration du produit du haut vers le bas, avec une turbulence élevée et des forces de cisaillement élevées.
Spécification
Diamètre (métrique) Lame de 46 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 7 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical
Comprend Turbine Turbo
Longueur (métrique) 450 mm
Quantité 1 unité
Type Arbre dagitateur
Poids (métrique) 0,15 kg
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 0,33 lb