Learn More
De Buyer™ Marmites en acier inox
Code produit. 11930845
Click to view available options
Volume (métrique):
17 l
26 l
37 l
155 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11930845
Marque: De Buyer™ 3446.36N
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Récipient de solution mère
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour porter de grandes quantités de liquide à ébullition, pour faire des soupes ou d’autres plats uniques.
À utiliser avec (équipement) Toutes les plaques de cuisson, y compris l’induction
Hauteur (métrique) 350 mm
Longueur (métrique) 480 mm
Quantité À l’unité
Forme fond sandwich
Volume (métrique) 37 l