Learn More
De Buyer™ Marmites en acier inox
Click to view available options
Volume (métrique):
17 l
26 l
37 l
155 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient de solution mère |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour porter de grandes quantités de liquide à ébullition, pour faire des soupes ou d’autres plats uniques. |
| À utiliser avec (équipement) | Toutes les plaques de cuisson, y compris l’induction |
| Hauteur (métrique) | 350 mm |
| Longueur (métrique) | 480 mm |
| Quantité | À l’unité |
| Forme | fond sandwich |
| Volume (métrique) | 37 l |