Learn More
asecos™ Bidon de sécurité acier inoxydable
Code produit. p-200003700 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17876516
Marque: asecos™ 40084
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé et transport interne de liquides inflammables
  • avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Type de produit Pouring Can
Capacité (impériale) 0.3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Gray
À utiliser avec (application) Safe storage and dosing
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1
Largeur (impériale) 5.20 in.
Largeur (métrique) 132.00 mm
Hauteur (impériale) 8.46 in.
Hauteur (métrique) 215.00 mm
Poids (impériale) 1.59 lb.
Poids (métrique) 0.72 kg