Learn More
Heidolph™ Turbine à lame droite en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Compte tenu des dimensions de ses pâles, la turbine à pâles droites BR 11 convient parfaitement pour les solutions, les émulsions et les suspensions dans les cuves présentant les caractéristiques suivantes :
- Diamètre de récipient idéal : 100 mm
- Jeu au sol idéal : 5 mm
- Niveau de remplissage idéal : 100 mm
- Volume idéal : 800 ml
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Dimensions (L x l) | 50 x 12 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Type | Turbine à lame droite |
| Poids (métrique) | 0,16 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |