Learn More
Socorex™ Drenchers droits en acier inoxydable
Code produit. p-8007532
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
Code produit. 11888432
Marque: Socorex™ 376.0925S
Utilisez des drenchers droits en acier inox Socorex™ pour l’alimentation et le dosage vétérinaires. Ces aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision sont idéales pour l’administration de liquides et sont réutilisables, car elles sont autoclavables.
  • Acier inoxydable
  • Différentes longueurs pour répondre aux besoins d’alimentation
  • Autoclavables
  • Réutilisable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Canule de décontamination
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 25 mm