Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tiges de support en acier inox
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
1 000 mm
Diamètre du filetage:
M10
Sans filetage
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Type de produit | Tige-support |
| Diamètre du filetage | M10 |
| Quantité | 1 Ea. |