Learn More
Swann-Morton™ Scalpels chirurgicaux en acier inoxydable
Click to view available options
Dimensions:
10A
22A
n° 12
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Lame en acier inox
- Poignée en PS
- Emballage individuel
- Produit stérile
- Jetable
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour les artériotomies, les chirurgies de la parotide, les coupures de muqueuses lors d’une septoplastie et lors d’interventions correctrices de la fente palatine, les uretérolithotomies |
| Dimensions | n° 12 |
| Description | Scalpel, Curved Blade |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de la poignée | Polystyrène |