Learn More
Swann-Morton™ Scalpels chirurgicaux en acier inoxydable
Click to view available options
Dimensions:
10A
22A
n° 12
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
Description
- Lame en acier inox
- Poignée en PS
- Emballage individuel
- Produit stérile
- Jetable
Specifications
Specifications
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Dimensions | 22A |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de la poignée | Polystyrène |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction