Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec étagère inférieure 70 x 180 x 85 mm
Click to view available options
:
70 x 180 x 85 mm
Description
- Construction entièrement en acier inox.
- Pieds réglables.
- Étagère inférieure pratique.
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 70 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 70 x 180 x 85 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Comprend | Étagère inférieure |
| Matériau de l’étagère | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction