Learn More
HUBER Cuve en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 L
30 l
40 l
50 l
60 L
70 L
80 L
100 L
150 L
200 L
250 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Construction similaire aux cuves de la page 173 du catalogue 2009, Intérieur et extérieur en acier inox, isolation 25mm, maxi +150°C, Les dimensions mentionnées ci-dessous sont internes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 L |
| Type | Réservoir |
| Matériau | Acier inoxydable |