Learn More
HUBER Cuve en acier inox
Code produit. p-8013483
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 L
30 l
40 l
50 l
60 L
70 L
80 L
100 L
150 L
200 L
250 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10140075
Marque: HUBER 6215
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nous réalisons votre cuve sur mesure
• Cuve sur mesure
• Jusqu'à 100 l
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Type Réservoir
Matériau Acier inoxydable