Learn More
Grant Instruments™ Cuve en acier inoxydable et plaque pont pour bains
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
26 L
38 L
À utiliser avec (équipement):
Thermostats à immersion de la gamme Optima - T100, TC120, TXF150 ou TXF200
Conditionnement:
1 pièce
Description
À combiner avec n’importe quel circulateur ou bain Grant. La cuve en acier inoxydable Grant Instruments™ et la plaque pont pour bains présentent une plage de températures de –15 à 200°C.
- Structure en acier inoxydable haute efficacité
- Plage de températures : –15 à 200°C
- Comporte des pieds surélevés intégrés pour faciliter le transport, le repositionnement et l’accès aux statifs
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 26 L |
| À utiliser avec (équipement) | Thermostats à immersion de la gamme Optima - T100, TC120, TXF150 ou TXF200 |
| Gamme de températures | 15°C à 200°C |
| Matériau | Acier inoxydable |