Learn More
Grant Instruments™ Cuve en acier inoxydable et plaque pont pour bains
Code produit. 12737779
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
26 L
38 L
À utiliser avec (équipement):
Thermostats à immersion de la gamme Optima - T100, TC120, TXF150 ou TXF200
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12737779
Marque: Grant Instruments™ ST38
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À combiner avec n’importe quel circulateur ou bain Grant. La cuve en acier inoxydable Grant Instruments™ et la plaque pont pour bains présentent une plage de températures de –15 à 200°C.
À combiner avec n’importe quel circulateur ou bain Grant. La cuve en acier inoxydable Grant Instruments™ et la plaque pont pour bains présentent une plage de températures de –15 à 200°C.
  • Structure en acier inoxydable haute efficacité
  • Plage de températures : –15 à 200°C
  • Comporte des pieds surélevés intégrés pour faciliter le transport, le repositionnement et l’accès aux statifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 38 L
À utiliser avec (équipement) Thermostats à immersion de la gamme Optima - T100, TC120, TXF150 ou TXF200
Gamme de températures 15°C à 200°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 730 mm