Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia. ext.
Code produit. 11727716
Click to view available options
Porosité:
150 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11727716
Marque: Linker Industrietechnik™ 551.550.222032
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqué avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure douce
  • Résistant à la chaleur
Spécification
Description Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C
Porosité 150 μm
Certifications/Conformité 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Hauteur (métrique) 50 mm
Standard U.S. No. 100
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Screen Size 100 Mesh
Mesh Material Acier inoxydable
Sieve Number 100