Learn More
Endecotts™ Tamis de test en acier inox
Code produit. p-7217829
Click to view available options
Porosité:
180 μm
300 μm
710 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10146834
Marque: Endecotts™ 008SAW.180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tamis de test à fil tissé pour tous les types d’échantillonnage en laboratoire et d’analyse granulométrique en laboratoire
  • Precision frame (ensures consistent nestability
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Spécification
Porosité 180 μm
Certifications/Conformité ASTM E11
Diamètre (impériale) externe 8 in.
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire