Learn More
Endecotts™ Tamis de test en acier inox
Click to view available options
Porosité:
106 μm
1,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cadre de précision qui garantit un emboîtement constant
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1, ASTM E11 ou autres spécifications
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche : aucune crevasse donc pas de perte de matériau
- Maille uniformément tendue qui assure une analyse précise
- Bord sûr (son grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série qui assure une traçabilité complète
Spécification
Spécification
| Porosité | 1,25 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diamètre (impériale) externe | 200 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Woven Stainless Steel Wire |