Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 315 mm de dia. ext.
Click to view available options
Porosité:
45 μm
63 μm
90 μm
150 μm
180 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure douce
- Résistant à la chaleur
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Spécification
| Description | Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C |
| Porosité | 45 μm |
| Certifications/Conformité | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Standard U.S. | No. 325 |
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Screen Size | 325 Mesh |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Sieve Number | 325 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction