Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox
Code produit. 11799249
Click to view available options
Porosité:
63 μm
1 mm
150 μm
200 μm
250 μm
400 μm
500 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11799249
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.025.222035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construit avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure douce
  • Résistant à la chaleur
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Description Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C
Porosité 200 μm
Certifications/Conformité 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Hauteur (métrique) Intérieure : 25 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Screen Size 200 μm
Mesh Material Acier inoxydable