Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en micromètres avec ISO 3310/1
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en micromètres avec ISO 3310/1
Code produit. 10420022 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 pièce
| Artikelnummer. | Porosité | unitSize |
|---|---|---|
| 10420022 | 200 μm | 1 pièce |
| 10360712 | 100 μm | - |
| 10084891 | 106 μm | 1 pièce |
| 10449851 | 112 μm | 1 pièce |
| 10350132 | 125 μm | 1 pièce |
| 10239111 | 140 μm | 1 pièce |
| 10750653 | 150 μm | 1 pièce |
| 10770843 | 160 μm | 1 pièce |
| 10196301 | 180 μm | 1 pièce |
| 10299201 | 212 μm | 1 pièce |
| 10401962 | 224 μm | 1 pièce |
| 10711233 | 250 μm | 1 pièce |
| 10721233 | 280 μm | 1 pièce |
| 10721423 | 300 μm | 1 pièce |
| 10094851 | 315 μm | 1 pièce |
| 10514682 | 32 μm | 1 pièce |
| 10156401 | 355 μm | 1 pièce |
| 10176161 | 36 μm | 1 pièce |
| 10594862 | 400 μm | 1 pièce |
| 10300382 | 38 μm | 1 pièce |
| 10504872 | 425 μm | 1 pièce |
| 10565062 | 40 μm | 1 pièce |
| 10024881 | 450 μm | 1 pièce |
| 10658561 | 45 μm | 1 pièce |
| 10451962 | 500 μm | 1 pièce |
| 10565252 | 50 μm | 1 pièce |
| 10024861 | 53 μm | 1 pièce |
| 10399651 | 560 μm | 1 pièce |
| 10064891 | 56 μm | 1 pièce |
| 10359701 | 600 μm | 1 pièce |
| 10034891 | 630 μm | 1 pièce |
| 10791613 | 63 μm | 1 pièce |
| 10126501 | 710 μm | 1 pièce |
| 10791803 | 71 μm | 1 pièce |
| 10288631 | 75 μm | 1 pièce |
| 10739122 | 800 μm | 1 pièce |
| 10749122 | 80 μm | 1 pièce |
| 10339801 | 850 μm | 1 pièce |
| 10238731 | 900 μm | 1 pièce |
| 10535832 | 90 μm | 1 pièce |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10420022
Marke: RETSCH 60.106.000200
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 3310/1
- Disponible dans une large gamme de porosités
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 200 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 40mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?