Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en micromètres avec ISO 3310/1
Code produit. 10594862 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10594862
Marque: RETSCH 60.106.000400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec la tamiseuse à vibration AS 200 Control
  • ISO 3310/1
  • Disponible dans une large gamme de porosités
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 400 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 100mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable