Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en millimètres avec ISO 3310/1
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Specifikationer
Specifikationer
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 14mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 40mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 150mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering