Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités supérieures à 10 mm, ISO 3310/1
Code produit. 10437961 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63mm
71mm
75 mm
80mm
90 mm
100 mm
106mm
112mm
125mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porosité unitSize
10437961 100 mm -
10478531 106mm 1 pièce
10769502 11,2mm 1 pièce
10228781 112mm 1 pièce
10228731 12,5mm 1 pièce
10628761 125mm 1 pièce
10799882 14mm 1 pièce
10799402 13,2mm 1 pièce
10709892 16mm 1 pièce
10034751 18mm -
10146691 19 mm -
10238921 20 mm 1 pièce
10248921 22,4mm 1 pièce
10563332 25 mm 1 pièce
10390082 26,5mm -
10300092 28mm 1 pièce
10628571 31,5mm 1 pièce
10799502 35,5mm 1 pièce
10497761 37,5mm 1 pièce
10407771 40 mm 1 pièce
10117221 45 mm -
10228931 50 mm 1 pièce
10594492 53 mm -
10427011 56 mm 1 pièce
10619131 63mm 1 pièce
10720853 71mm 1 pièce
10055021 75 mm 1 pièce
10065021 80mm 1 pièce
10427961 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10437961 missing translation for 'mfr' Fisherbrand™ missing translation for 'supplierNo' 60.122.100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités supérieures à 10 mm.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifikationer
Quantité 1 unité
Porosité 100 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 25mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.