Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox avec sortie pour tamis de test
Code produit. 10630652 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
150mm
200mm
305mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10630652
Marque: RETSCH 69.420.0050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis. La sortie permet la vidange de liquides pendant le tamisage humide.
  • Acier inoxydable
  • La sortie permet la vidange pendant la séparation ou le tri
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis avec joint torique
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Type Bac collecteur avec sortie
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tamis de test ; tamiseuse analytique AS 200 Digital
Hauteur (métrique) 50mm
Diamètre (métrique) externe 200mm