Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox avec sortie pour tamis de test
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
150mm
200mm
305mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- La sortie permet la vidange pendant la séparation ou le tri
- Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis avec joint torique
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
| Type | Bac collecteur avec sortie |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Tamis de test ; tamiseuse analytique AS 200 Digital |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |