Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en millimètres avec ASTM E 11
Code produit. 10075031 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53mm
63 mm
75mm
90mm
100 mm
106mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10075031
Marque: RETSCH 60.132.005600
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 5,6mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ASTM E 11
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable