Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous ronds et porosités inférieures ou égales à 10 mm
Marque:  RETSCH 60.198.004500
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10022882
  • 272.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
• Trous ronds DIN 3310/2
• Pour tamisage de granulats
• Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
• Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit…
• Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
• Diamètre 400mm, hauteur 65mm
• Cadre acier inox 304
• Tôle acier inox
• Tôle perforée φ 200mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1/boîte
Tamis
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
200mm
4,5mm
ISO 3310/2
50 mm