Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous ronds et porosités supérieures à 10 mm
Code produit. p-8000547 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16mm
18mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71 mm
75mm
80 mm
90mm
100 mm
106mm
112mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10124782
Marque: RETSCH 60.198.100000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
  • Trous ronds DIN 3310/2
  • Pour tamisage de granulats
  • Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
  • Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
  • Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
  • Diamètre 400mm, hauteur 65mm
  • Cadre acier inox 304
  • Tôle acier inox
  • Tôle perforée φ 200mm
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 100 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable