Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous oblongs
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,4mm
1,7mm
1,8mm
1,9mm
2 mm
2,2mm
2,24mm
2,5mm
2,8mm
3,55mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 1,4mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 5223 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |