Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Code produit. 10769924 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9 mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45mm
50mm
53 mm
56 mm
63 mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Porosité unitSize
10769924 6,3mm 1 pièce
10347942 100mm 1 pièce
10534593 10mm 1 pièce
10636513 106mm 1 pièce
10296452 11,2mm 1 pièce
10032692 112mm 1 pièce
10194242 13,2mm 1 pièce
10442842 12,5mm 1 pièce
10626893 16mm 1 pièce
10042692 125mm 1 pièce
10483222 14 mm 1 pièce
10484182 19mm 1 pièce
10236602 18mm 1 pièce
10256792 22,4mm 1 pièce
10515363 20mm 1 pièce
10525363 25mm -
10226222 26,5mm 1 pièce
10103632 28 mm 1 pièce
10022762 31,5mm 1 pièce
10002802 37,5mm 1 pièce
10582863 35,5mm 1 pièce
10377942 4,5mm 1 pièce
10226272 40 mm 1 pièce
10749754 4,75mm 1 pièce
10002812 45mm 1 pièce
10135072 4 mm 1 pièce
10032772 5,6mm 1 pièce
10286312 50mm 1 pièce
10769944 53 mm 1 pièce
10193812 5 mm 1 pièce
10778624 56 mm 1 pièce
10472262 6,7mm 1 pièce
10665163 7,1mm 1 pièce
10593823 63 mm 1 pièce
10114782 71mm 1 pièce
10748794 75mm 1 pièce
10206512 80mm 1 pièce
10422462 90mm 1 pièce
10749774 9,5mm 1 pièce
10082802 8mm 1 pièce
10709934 9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Code produit. 10769924 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.190.006300
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 6,3mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable