Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 315 mm de dia., porosités supérieures à 10 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
50 mm
53 mm
56 mm
63mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
- Trous ronds DIN 3310/2
- Pour tamisage de granulats
- Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
- Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
- Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
- Diamètre 400mm, hauteur 65mm
- Cadre acier inox 304
- Tôle acier inox
- Tôle perforée φ 315mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 20 mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310 et ASTM E 11, DIN 3310/2 |
| À utiliser avec (application) | Pour la sélection des granulats, la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 315mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |