Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec plaques perforées à trous ronds
Code produit. 10412272 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,25mm
2 mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9 mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16 mm
18 mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45 mm
50 mm
53mm
56mm
63 mm
71 mm
75mm
80mm
90 mm
100mm
106 mm
112mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10412272
Marque: RETSCH 60.162.025000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
  • Trous ronds DIN 3310/2
  • Pour tamisage de granulats
  • Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
  • Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
  • Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
  • Diamètre 400mm, hauteur 65mm
  • Cadre acier inox 304
  • Tôle acier inox
  • Tôle perforée φ 400mm
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 25mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 65mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 400mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable