Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec fil en acier inox
Code produit. p-8000556 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16 mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45mm
50mm
53mm
56 mm
63 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10095031
Marque: RETSCH 60.166.001120
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 1,12mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur à vibration AS 450
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 65 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 400mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable