Learn More
Fritsch™ Tamis de test en acier inoxydable
Click to view available options
Granulométrie:
2 mm
4 mm
450 μm
500 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Granulométrie | 500 μm |