Learn More
RETSCH Bac intermédiaire en acier inox pour tamis de test
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200mm
400mm
450mm
Hauteur (métrique):
25mm
65mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inox
- Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Cadre de tamis avec une base solide
Spécification
Spécification
| Type | Bac intermédiaire |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Tamis de test ; Tamiseuse à vibrations AS 200 de base |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 450mm |