Learn More
RETSCH Anneaux intermédiaires pour tamisage de test en acier inoxydable
Code produit. 10156981 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Dimensions:
100 mm de diamètre x 40 mm de hauteur
305 mm de diamètre x 40 mm de hauteur
400 mm de diamètre x 65 mm de hauteur
450 mm de diamètre x 100 mm de hauteur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10156981
Marque: RETSCH 60.935.000100
Il en reste null
Spécification
Type de produit Anneau intermédiaire pour tamis de test
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (équipement) Tamiseuse à vibrations AS 200 de base
Dimensions 100 mm de diamètre x 40 mm de hauteur