Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes, 0,5 mm de diamètre
Tubes, 1,5mm de diamètre
Tubes, 10mm de diamètre
Tubes, 13 mm de diamètre
Tubes, 16mm de diamètre
Tubes, 19mm de diamètre
Tubes, 25mm de diamètre
Tubes, 30mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
S’adapte à un grand nombre de tailles de tubes à essai allant de 10 à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec LSB Aqua Pro
- Disponible en 8 tailles pouvant accueillir jusqu’à 48 tubes à essai SR
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 48 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes, 10mm de diamètre |
| Matériau | Acier inoxydable |