Learn More
Bochem™ Support de tubes à essai en acier inox
Click to view available options
Forme:
En forme de Z
Rectangle
Rond
Hauteur (métrique):
85 mm
90 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rectangulaires
- Hauteur : 90mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Capacité | Tubes (17 mm) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Positions | 12 |
| Forme | Rectangle |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l) | 145 x 52mm |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Largeur (métrique) | 52 mm |
| Afficher plus |