Learn More
Bochem™ Support de tubes à essai en acier inox
Code produit. 10604612
Click to view available options
Forme:
En forme de Z
Rectangle
Rond
Hauteur (métrique):
85 mm
90 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10604612
Marque: Bochem™ 8290
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transportez vos tubes à essai en toute sécurité grâce au support de tubes à essai en acier inox Bochem™.
  • Rectangulaires
  • Hauteur : 90mm
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Capacité Tubes (13 mm)
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Positions 50
Forme En forme de Z
Nb par paquet 1 unité
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l) 50 x 165 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) 85 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm