Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Description
Cette sonde de thermistance est dotée d’un câble qui s’étend sur 1 m (3,3 pi) entre la poignée et la connexion à l’instrument de mesure. (Des options avec câble de 2 m ou 3 m sont également disponibles.) Avec une construction en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion et robuste, cette sonde est capable de mesurer des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
La série HI765 de sondes de thermistance PTC est préétalonnée avec une erreur maximale de ± 0,2°C (± 0,4°F) ; un réétalonnage n’est donc pas nécessaire lorsque les sondes sont interchangées.
- Sonde en acier inox AISI 316 avec poignée en ABS
- Applications : options pour air et gaz, air et liquides et semi-solides
- Thermistance NTC avec temps de réponse de 6 secondes et thermistance PTC préétalonnée avec temps de réponse de 8 secondes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Température de l’air et du liquide |
| Longueur (impériale) du câble | 6,6 ft |
| Longueur (impériale) globale | 8,1 in |
| Longueur (impériale) de sonde | 3,9 in |
| Longueur (métrique) du câble | 2 m |
| Longueur (métrique) globale | 205mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 100mm |
| Matériau | Sonde en acier inox AISI 316, Poignée ABS |
| Durée de mesure | 6 s |
| Modèle | HI 762 |
| Afficher plus |