Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Code produit. 10534271
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1m
1 m
2 m
3 m
Calibrated:
Non
Oui
Modèle:
HI 762
HI 765, poignée blanche
Sonde de pénétration HI 765PW
Sonde à air HI 765A
À utiliser avec (application):
Température de l’air et du gaz
Température de l’air et du liquide
Température semi-solide
Température universelle (liquide, gaz, semi-solide)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10534271
Marque: Hanna Instruments™ HI765A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des relevés de température extrêmement précis des produits liquides, gazeux et/ou semi-solides. La sonde de thermistance Hanna Instruments™ en acier inox avec poignée est dotée d’une poignée conçue pour être utilisée avec un thermomètre à thermistance.
Cette sonde de thermistance est dotée d’un câble qui s’étend sur 1 m (3,3 pi) entre la poignée et la connexion à l’instrument de mesure. (Des options avec câble de 2 m ou 3 m sont également disponibles.) Avec une construction en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion et robuste, cette sonde est capable de mesurer des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
La série HI765 de sondes de thermistance PTC est préétalonnée avec une erreur maximale de ± 0,2°C (± 0,4°F) ; un réétalonnage n’est donc pas nécessaire lorsque les sondes sont interchangées.
  • Sonde en acier inox AISI 316 avec poignée en ABS
  • Applications : options pour air et gaz, air et liquides et semi-solides
  • Thermistance NTC avec temps de réponse de 6 secondes et thermistance PTC préétalonnée avec temps de réponse de 8 secondes
Spécification
À utiliser avec (application) Température de l’air et du gaz
Longueur (impériale) du câble 9,94 ft
Longueur (impériale) globale 8,1 in
Longueur (impériale) de sonde 3,9 in
Longueur (métrique) du câble 3 m
Longueur (métrique) globale 205 mm
Longueur (métrique) de sonde 100 mm
Matériau Sonde en acier inox AISI 316, Poignée ABS
Durée de mesure 8 s
Modèle Sonde à air HI 765A
Type de sonde PTC
Type de produit Sonde de thermistance
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Thermomètre à thermistance
Précision ±0,2°C