Learn More
asecos™ Jerrycan de transport acier inoxydable
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
- avec bouchon à vis en aluminium, soupape de ventilation, joint NBR et bague de protection en plastique
- homologation UN pour les groupes d'emballage I, II et III
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Gray |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (impériale) | 9.61 in. |
| Largeur (métrique) | 244.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 4.49 in. |
| Hauteur (métrique) | 114.00 mm |
| Poids (impériale) | 4.41 lb. |
| Poids (métrique) | 2 kg |