Learn More
Fisherbrand™ Trépieds en acier inox
Obtenez des résultats optimaux grâce à ce trépied en acier inox stable et portatif. Robuste et léger, ce trépied en acier inox Fisherbrand™ dispose d’une hauteur réglable qui lui permet d’être utilisé par la plupart des gens.
7.45€ - 10.05€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Comprend | Pieds en plastique |
Type de produit | Trépied |
Finition | Luminosité |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10364881
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 120 mm |
7.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10602282
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 120 mm |
7.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448402
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 150 mm |
10.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529961
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 150 mm |
10.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plateforme stable et portative pour le montage
- La hauteur réglable permet d’être utilisée par la plupart des personnes
- Facile à transporter
- Robuste et léger
- Utilisé comme support portatif dans une variété d’applications
Spécification
Acier inoxydable | |
Trépied | |
1 de chaque |
Pieds en plastique | |
Luminosité |