Learn More
Atrow™ Rack pour tubes en acier inoxydable
Click to view available options
Positions:
12
24
48
Array:
1 x 12
4 x 12
4 x 3
4 x 6
Dimensions (L x l x H):
100 mm x 78 mm x 100 mm
108 mm x 72 mm x 55 mm
150 mm x 100 mm x 65 mm
176 mm x 122 mm x 100 mm
205 mm x 20 mm x 50 mm
206 mm x 72 mm x 55 mm
296 mm x 100 mm x 100 mm
348 mm x 122 mm x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Diamètres des tubes : 10–13 mm, 16–20 mm ou 22–25 mm
- Positions : 12, 24 ou 48 places
- Disposition des emplacements : 1 x 12, 4 x 3, 4 x 6 ou 4 x 12
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 1 x 12 |
| Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 12 |
| À utiliser avec (équipement) | Pour tube à hémolyse |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 205 mm x 20 mm x 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 13 mm |